G0049000
Galactitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dulcitol, Dulcite, Galactitol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
galactitol, galactose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)