X0080000
Xilitolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Xilite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Famiglia di API
xylitol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL™ Ca
Separation of Ribose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Xylitol, analytical standard; Mannose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard