Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
X3375
Sigma-Aldrich
Xilitolo
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Xilite
About This Item
Formula condensata:
HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
1720523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
crystalline
crystals or chunks
powder
Dolcezza
1 × sucrose
Colore
colorless
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Solubilità
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Descrizione generale
Lo xilitolo è uno zucchero a cinque atomi di carbonio presente in natura con potere dolcificante pari al saccarosio. Lo xilitolo trova applicazioni nella preparazione di pasticceria, gomma da masticare, dentifrici e collutori. Lo xilitolo è un dolcificante blando con metabolismo indipendente dall′insulina e questo ne fa un′alternativa allo zucchero per pazienti diabetici. Lo xilitolo è un agente anticarie naturale usato per curare carie dentarie perché non è assorbito dai batteri cariogenici e causa un effetto di denutrizione su di essi. Lo xilitolo previene otite e infezioni del tratto respiratorio superiore. Commercialmente lo xilitolo è prodotto per fermentazione da microrganismi come batteri, funghi e lieviti.
Applicazioni
Lo xilitolo è stato usato:
  • come standard per HPLC
  • nell′analisi di attività antibatterica su biofilm orali
  • per misure di dati termodinamici e densità.
Azioni biochim/fisiol
Uno zucchero alcolico dal potere dolcificante percepibile dall′uomo. Prodotto dalla fermentazione dell′idrolizzato di emicellulosa.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di alcoli di zucchero disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Erythritol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000177
Erythritol
D-(+)-Arabitol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
A3381
D-(+)-Arabitol
Adonitol ≥99%
Sigma-Aldrich
A5502
Adonitol
D-mannitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-mannitolo
D-(+)-Xylose ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X1500
D-(+)-Xylose
Synergistic effect of xylitol and ursolic acid combination on oral biofilms
Zou Y, et al.
Restorative dentistry & endodontics, 39(4), 288-295 (2014)
Molecular strategies for enhancing microbial production of xylitol
Pal S, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 51(7), 809-819 (2016)
Culture parameters affecting xylitol production by Debaryomyces hansenii immobilized in alginate beads
Perez-Bibbins B, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 48(3), 387-397 (2013)
Apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of aqueous adonitol, dulcitol, glycerol, meso-erythritol, myo-inositol, D-sorbitol, and xylitol at temperatures from (278.15 to 368.15) K and at the pressure 0.35 MPa
Blodgett MB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 39(4), 627-644 (2007)
Mette K Keller et al.
BMC oral health, 12, 44-44 (2012-10-25)
The increasing interest in probiotic lactobacilli in health maintenance has raised the question of potential risks. One possible side effect could be an increased acidogenicity in dental plaque. The aim of this study was to investigate the effect of probiotic