Documenti fondamentali
SMB00564
Sigma-Aldrich
Kipukasin A
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24N2O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1C)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(C)=O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C21H24N2O10/c1-10-7-12(29-3)8-13(30-4)16(10)20(27)33-17-14(9-24)32-19(18(17)31-11(2)25)23-6-5-15(26)22-21(23)28/h5-8,14,17-19,24H,9H2,1-4H3,(H,22,26,28)/t14-,17-,18-,19-/m1/s1
MAWCJLLSYLMLHT-UTRMSSBJSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Azioni biochim/fisiol
Antifungal and antibacterial activity
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ping Jiao et al.
Journal of natural products, 70(8), 1308-1311 (2007-07-05)
Seven new aroyl uridine derivatives (kipukasins A-G; 1-7) were isolated from solid-substrate fermentation cultures of two different Hawaiian isolates of Aspergillus versicolor. The structures of compounds 1-7 were determined by analysis of NMR and MS data. The nucleoside portion of