SMB00563
Kipukasin D
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(C=C(C=C1C)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C19H22N2O9/c1-9-6-10(27-2)7-11(28-3)14(9)18(25)30-16-12(8-22)29-17(15(16)24)21-5-4-13(23)20-19(21)26/h4-7,12,15-17,22,24H,8H2,1-3H3,(H,20,23,26)/t12-,15-,16-,17-/m1/s1
LQYPUZKOEZWGBX-BASLNEPJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3