SBPE05
SB-BCRP-M-PREDEASY-ATPase kit
membrane based kit for Human BCRP ATPase Transport Assays
Sinonimo/i:
ABCG2, BCRP, BCRP human membrane based kit for Human BCRP ATPase Transport Assays, Breast Cancer Resistance Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in human cells
expressed in insect cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ABCG2(9429)
Descrizione generale
Applicazioni
PREDIVEZ™ PREDEASY™ Kits contain all reagents (chemicals) and solutions necessary to conduct ATPase activation and inhibition assays. You only have to add water. Each kit comes with a CD that includes the assay protocol, data sheet, SDS, electronic data processing, evaluation templates and the reference data. The recommended layout allows activation and inhibition measurements in duplicates for 8 concentrations of the test article on one 96-well plate with all of the relevant controls.
PREDEASY™ ATPase Assay Kits are available for 3 and 10 plates for the transporters recommended by the FDA and the EMA.
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)