SBPV04
BCRP Human Vesicular Transport Kit
membrane based kit for Human BCRP Vesicular Transport Assays
Sinonimo/i:
ABCG2, Breast Cancer Resistance Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in human cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ABCG2(9429)
Descrizione generale
Applicazioni
PREDIVEZTM vesicular transport kits are available in three sizes 3, 6 or 9 compound sizes. The kits contain the sufficient amount of reagents and membrane preparations needed for the testing of 3 compounds per 96-well plate. Each kit is accompanied by a CD that includes the assay protocol, an Excel spreadsheet with a data processing template, SDS and the inhibition curves with reference compounds.
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)