Key Documents
1.09227
Millipore
MAS-100 Eco®
Portable device for counting airborne microorganisms
Sinonimo/i:
Sistemi per il monitoraggio microbiologico dell’aria
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiali
aluminum hardware
Livello qualitativo
Caratteristiche
portable ( )
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 Eco®
Peso
1.4 kg
applicazioni
air monitoring
food and beverages
Compatibilità
for use with 90 mm Petri dishes
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Il campionatore MAS-100 Eco® è un dispositivo economico, piccolo e leggero, completo di alimentatore e di comuni batterie NiMH ricaricabili. Esso offre molte delle caratteristiche presenti nel campionatore d'aria MAS-100 standard, ad eccezione del sensore del flusso di massa. Il modello MAS-100 Eco® è caratterizzato dalle seguenti proprietà:
  • economico - l′unità MAS-100 Eco® è un campionatore d'aria robusto e affidabile. Grazie alla compatibilità con le piastre Petri standard, i costi ricorrenti sono molto ridotti
  • riproducibile - questo campionatore d'aria è realizzato in alluminio ed è progettato secondo tecnologie che assicurano la massima precisione. Il flusso d'aria è impostato a 100 litri/minuto esatti, come raccomandato dagli standard inerenti
  • semplice - è uno strumento di facile utilizzo e anche la sostituzione delle piastre di Petri è semplice e sicura
  • versatile - la tecnologia del campionatore d'aria MAS-100 Eco® si basa sul principio di Anderson ed è stata utilizzata per la prima volta nel modello MAS-100 che si è affermato a livello mondiale in molti settori industriali.
Applicazioni
Il MAS-100 Eco® è un campionatore d′aria piccolo e leggero, specificamente progettato per l'uso nell'industria alimentare e delle bevande.
Componenti
Include valigetta di trasporto rigida, batteria, coperchio perforato da 400 fori, protezione anti polvere, alimentatore, cavo USB, chiave a brugola da 3 mm e chiavetta USB contenente tutta la documentazione
Linkage
Rimpiazza: 1,09227. 0002
Note legali
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13