1.09189
Coperchio perforato
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso® line air sampler
Sinonimo/i:
Collection head, Sieve head, MAS-100 Iso NT® Perforated Lid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
no. of holes 300 installed
Confezionamento
pkg of 1 kit
Parametri
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. fori
0.6 mm
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
Temperatura di conservazione
no temp limit