Documenti fondamentali
1.09328
Millipore
Base standard per testa di campionamento
stainless steel, for use with MAS-100®
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.74
Materiali
stainless steel
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
installed
Confezionamento
pkg of 1 kit
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
La base MAS-100 ISO NT® per testa di campionamento è un accessorio supplementare concepito appositamente per l′uso con MAS-100 ISO NT® e MAS-100 ISO MH®. È compatibile con i coperchi perforati in acciaio inossidabile. La famiglia di prodotti MAS 100 Iso è stata sviluppata appositamente per il monitoraggio e la misurazione della contaminazione microbiologica in punti di campionamento prestabiliti all′interno di camere bianche, sistemi RABS e isolatori. La base per la testa di campionamento è realizzata in acciaio inossidabile con morsetti Tri-Clamp e può essere sterilizzata mediante decontaminazione a gas. I morsetti a molla per le piastre di Petri sono regolabili e consentono il montaggio orizzontale e verticale. Un morsetto Tri-Clamp con diametro interno di 21,7 mm e diametro esterno di 50,5 mm viene utilizzato per collegare il tubo alla base della testa di campionamento e allo strumento. La guarnizione in silicone viene utilizzata per sigillare i collegamenti con morsetto Tri-Clamp sugli strumenti della famiglia MAS-100 Iso.
Applicazioni
La base MAS-100 ISO NT® per testa di campionamento in acciaio inossidabile con morsetto Tri-Clamp e guarnizione trova impiego nel monitoraggio microbico dell′aria ambiente con i campionatori microbici dell′aria della famiglia MAS-100 Iso all′interno di isolatori, sistemi RABS e camere bianche di alto grado. I dispositivi di campionamento microbico dell′aria sono ampiamente utilizzati in applicazioni farmaceutiche.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG