Key Documents
1.09173
Millipore
Unità di controllo MAS-100 Iso® NT
with USB, digital I/O and ProfiBus interfaces
Sinonimo/i:
Campionatore microbiologico remoto dell’aria MAS-100 Iso® NT
About This Item
Codice UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiali
aluminum hardware
agenzia
according to ISO 14698
Caratteristiche
installed
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
MAS-100 Iso NT®
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90 mm Petri dishes
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Il MAS-100 ISO NT® è progettato per il monitoraggio della contaminazione microbica dell′aria negli isolatori. Come tutti gli altri campionatori dell′aria MAS-100, si basa sul principio dell′impatto di Andersen. L′unità di controllo con le parti mobili ed elettroniche del compressore può essere posizionata all′esterno della zona critica, mentre la singola testa di campionamento per le piastre di Petri standard da 90-100 mm preleva i campioni nella zona di contenimento. Se utilizzato per la decontaminazione VHP il tubo può raggiungere i 10 m di lunghezza.
L′innovativo sistema a doppia valvola consente di integrare le teste di campionamento nel processo di decontaminazione con VHP. Ogni unità è dotata di una pompa ad aria e una pompa di sterilizzazione che funzionano in modo indipendente. Lo strumento può essere azionato da uno schermo LCD.
La calibrazione del dispositivo completamente automatica garantisce il massimo dell′efficienza e dell′accuratezza. Il sistema misura il flusso d'aria e lo regola al valore costante di 100 litri/min. L′accuratezza del flusso aereo di questi sistemi, ±2,5%, è massima, rispetto a quella degli altri sistemi che può arrivare a ±10%. Questi strumenti progettati e costruiti secondo la GAMP 4 vengono convalidati in modo indipendente nel rispetto della norma ISO 14698-1, con un′ottima efficienza fisica indicata da un D50 inferiore a 1,1 μm e una elevata efficienza biologica. Le efficienze e i valori D50 non dipendono dalla lunghezza del tubo e sono simili a quelli degli altri elementi della famiglia dei MAS.
Il MAS-100 ISO NT®è dotato di una valvola per una testa di campionamento e di interfacce RS232, USB e di entrata/uscita digitale per la comunicazione. Qualora fosse necessaria un′altra interfaccia di comunicazione, è disponibile l′unità di controllo MAS-100 ISO NT® con Ethernet dotata dell′interfaccia Ethernet. In base alle esigenze specifiche dell′ubicazione del campione e del flusso di lavoro è possibile scegliere separatamente il tipo di base del campione (versione standard o facile da pulire) e i coperchi perforati.
Applicazioni
L′unità di controllo MAS-100 ISO NT® con Profibus è adatta al monitoraggio microbico in isolatori e camere bianche. I dispositivi di campionamento microbico dell′aria sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni farmaceutiche.
Componenti
Unità di controllo dotata di display e connessione valvolare (cavo incluso) per una testa di campionamento, 2 Tri-Clamp, 2 guarnizioni in silicone, una serie di connettori phoenix, modulo Profibus, cavo USB, interruttore I/O digitale, chiavetta USB con tutti i manuali e la documentazione.
Note legali
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13