S7446
Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥4,500 units/mg protein
PM
32.5 kDa
Composizione
Protein, ≥95% biuret
Malattie correlate
arthritis
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.