Documenti fondamentali
241857
Sigma-Aldrich
Lanthanum hexaboride
powder, 10 μm, 95%
Sinonimo/i:
Lanthanum boride
About This Item
Formula condensata:
LaB6
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Dimensione particelle
10 μm
Punto di fusione
2210 °C
Densità
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
One of the best thermionic emitters. Effective in improving diamond nucleation in the chemical vapor deposition of diamond on substrate surfaces.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
MES monohydrate BioXtra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
69892
MES monohydrate
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)