Documenti fondamentali
1.06732
Sigma-Aldrich
Neocarmine W "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Sinonimo/i:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
for the detection of textile fibers
Risultati analitici
Suitability for coloration of textiles: passes test
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1