C1345
Catalase from bovine liver
powder, suitable for cell culture, 2,000-5,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine liver
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Attività specifica
2,000-5,000 units/mg protein
PM
tetramer ~250 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto isoelettrico
5.4
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
cow ... CAT(280743)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Gel filtration
- Analytical filtration on Ultrogel and glycerol gradient centrifugation
- Size exclusion chromatography (HPLC)-HPLC analysis of estrogen receptor
- Enzyme assays
- Alcohol oxidase activity
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Avvertenza
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1