S0693
SB 204741
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(1-Methyl-1H-5-indolyl)-N′-(3-methyl-5-isothiazolyl)urea
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white to tan
Solubilità
DMSO: soluble >20 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3n(C)ccc3c2)sn1
InChI
1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19)
USFUFHFQWXDVMH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD5(1816) , HTR1E(3354) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
rat ... Adra1a(29412) , Gabra2(29706) , Htr1a(24473) , Htr2b(29581) , Htr3a(79246)
Applicazioni
- to inhibit Htr2b signaling to test its effect on hepatic stellate cell (HSC) activation in three-month-old adult zebrafish
- to test its effect on the inhibition of fluoxetine effects in depressive-like behavioral studies in mice
- to test its effect in reducing scratching behavior evoked by sertraline in mice
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)