T6154
Trazodone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 23.3 mg/mL
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
0.1 M HCl: soluble 7.4 mg/mL
DMSO: soluble
H2O: soluble, hazy, colorless
Ideatore
Bristol-Myers Squibb
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A4(6532)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?