RDD001
Guanidina
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Qualità
free-flowing
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 6 M
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Assorbimento
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.