MABD90
Anti-HLA-DRB1 Antibody, clone DJ9
clone DJ9, from mouse
Sinonimo/i:
Major histocompatibility complex, class II, DRB1, DRB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DJ9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-DRB1(3123)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q5Y7A7 has been merged into P01911. Full details can be found on the UniProt database.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Stem Cell Research
Immunological Signaling
Mesenchymal Stem Cells
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Daudi cell lysates
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1