Documenti fondamentali
A3562
Sigma-Aldrich
Fosfatasi alcalina anti-IgG murina (molecola intera)−
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono anticorpi glicoproteici che regolano alcune risposte immunitarie come la fagocitosi e sono coinvolte nello sviluppo delle malattie autoimmuni. Le IgG di topo esistono in quattro isoforme distinte: IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3. Nel topo le IgG1 regolano la fissazione del complemento. L′anticorpo anti-IgG di topo (molecola intera)-fosfatasi alcalina è specifico per siero normale e IgG murini. Nel saggio di doppia diffusione di Ouchterlony, l′anticorpo reagisce con IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, e IgM murine.
Immunogeno
IgG murino purificato
Applicazioni
La proteina A tensioattiva è stata rinvenuta nel fluido broncoalveolare IgG di capra anti-murina coniugata con fosfatasi alcalina come secondaria a μg/mL in TBS/Tween contenente la concentrazione finale di NaCl 0,5 M.
L′anticorpo anti-IgG di topo (molecola intera)-fosfatasi alcalina è adatto per ELISA diretto (1:3000) e Western blotting. Il prodotto può anche essere usato per immunoistochimica (1:50 con sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina).
Stato fisico
Soluzione in tampone Tris 0,05 M, pH 8,0, contenente 1 mM MgCl2, 10 mM glicina, 1% albumina da siero bovino, 50% glicerolo e 15 mM sodio azoturo.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Scott E Gygax et al.
Genetics, 169(3), 1391-1402 (2005-01-18)
SepB is an essential, conserved protein required for chromosomal DNA metabolism in Aspergillus nidulans. Homologs of SepB include yeast Ctf4p and human hAnd-1. Molecular and bioinformatic characterization of these proteins suggests that they act as molecular scaffolds. Furthermore, recent observations
G Ortiz-Colón et al.
Journal of animal science, 87(6), 1913-1920 (2009-03-03)
Understanding preadipocyte differentiation in economically important adipose depots will facilitate efforts to selectively increase intramuscular (i.m.) lipid accretion in cattle. The objectives of this study were to determine if glucocorticoid receptor (GR) expression differs among bovine stromal-vascular (S-V) cells derived
V Wagh et al.
Cell death & disease, 5, e1320-e1320 (2014-07-11)
FAM40B (STRIP2) is a member of the striatin-interacting phosphatase and kinase (STRIPAK) complex that is involved in the regulation of various processes such as cell proliferation and differentiation. Its role for differentiation processes in embryonic stem cells (ESCs) is till
Radeekorn Akkarawongsa et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(3), 987-996 (2008-12-24)
The 773-residue ectodomain of the herpes simplex virus type 1 (HSV-1) glycoprotein B (gB) has been resistant to the use of mutagenic strategies because the majority of the induced mutations result in defective proteins. As an alternative strategy for the
Martina Maric et al.
Journal of virology, 85(19), 9667-9679 (2011-07-22)
Herpes simplex virus 1 (HSV-1) capsids leave the nucleus by a process of envelopment and de-envelopment at the nuclear envelope (NE) that is accompanied by structural alterations of the NE. As capsids translocate across the NE, transient primary enveloped virions
Articoli
Review a high-throughput ELISA-based method to identify peptide substrates for class-specific and/or enzyme-specific Protein Tyrosine Kinases (PTKs) that can be utilized for the detection of kinase activity both in vivo and in vitro.