A0162
Anti-Mouse Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Mouse Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M)−AP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
direct ELISA: 1:3,000 using IgG, IgA, IgM
western blot: 1:50 dilution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2