A9919
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
direct ELISA: 1:45,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:100,000-1:200,000 using detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?