A1543
Anti-Human IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Ricombinante
expressed in goat
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:20,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?