P4406
Papain Agarose from papaya latex
lyophilized powder, 90-150 units/mL packed gel
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
papaya (latex)
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
90-150 units/mL packed gel
PM
21 kDa
Grado di funzionalizzazione
3,000-5,000 units per g agarose (at pH7.0 at 30 °C.)
Matrice
beaded agarose
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Definizione di unità
Stato fisico
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.