Key Documents
P0044
Sigma-Aldrich
Phosphatase Inhibitor Cocktail 3
DMSO solution, for the inhibition of protein phosphatase 2A, alkaline phosphatases, protein phosphatases 1 and 2A, DMSO solution
Sinonimo/i:
Phosphatase inhibitor
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Cocktail di inibitori delle fosfatasi 3, DMSO solution
Forma fisica
DMSO solution
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Il cocktail di inibitori delle fosfatasi inibisce gli enzimi che potrebbero modificare le proteine presenti negli estratti cellulari, aumentano la resa delle proteine intatte ottenute. Questo prodotto è stato testato su estratti di tessuti animali, tra cui placenta umana e fegato bovino, e su estratti di cellule A431, CHO e U937. È stato ottimizzato e testato per gli L-isoenzimi della fosfatasi alcalina, misurata con pNPP, e per le proteina serina-treonina fosfatasi.
Azioni biochim/fisiol
Questa miscela contiene singoli componenti con specifiche proprietà inibitorie. La cantaridina inibisce la proteina fosfatasi 2A. Il (-)-p-bromolevamisolo ossalato inibisce le isoforme L delle fosfatasi alcaline. La caliculina A inibisce le proteina fosfatasi 1 e 2A.
Avvertenza
Così come fornito il prodotto è stabile per quattro anni se conservato a 2-8°C.
Nota sulla preparazione
Questo cocktail viene fornito come soluzione limpida in dimetilsolfossido. Si consiglia di diluire il cocktail a 1 mL di cocktail per 500 mg di proteine​estratte da tessuti o cellule. Comunemente viene utilizzata una concentrazione finale 1% (v/v), in grado di inibire l′attività delle fosfatasi presenti nel surnatante ottenuto da placenta umana e fegato bovino a 27.000 x g e da estratti di cellule A431, CHO e U937 a 100.000 x g.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Jinglin L Xie et al.
Nature communications, 8(1), 499-499 (2017-09-13)
The capacity to coordinate environmental sensing with initiation of cellular responses underpins microbial survival and is crucial for virulence and stress responses in microbial pathogens. Here we define circuitry that enables the fungal pathogen Candida albicans to couple cell cycle
Tetsuro Ikegami et al.
PLoS pathogens, 5(2), e1000287-e1000287 (2009-02-07)
Rift Valley fever virus (RVFV) (genus Phlebovirus, family Bunyaviridae) is a negative-stranded RNA virus with a tripartite genome. RVFV is transmitted by mosquitoes and causes fever and severe hemorrhagic illness among humans, and fever and high rates of abortions in
Changyi Ji et al.
Autophagy, 15(7), 1199-1213 (2019-02-13)
A major cellular catabolic pathway in neurons is macroautophagy/autophagy, through which misfolded or aggregation-prone proteins are sequestered into autophagosomes that fuse with lysosomes, and are degraded. MAPT (microtubule-associated protein tau) is one of the protein clients of autophagy. Given that
Sunandini Chandra et al.
FEBS letters, 593(15), 1927-1943 (2019-06-12)
Connivance of cellular factors during virus-host cell membrane fusion is poorly understood. We have recently shown that cellular villin plays an important role during membrane fusion of reconstituted Sendai virosomes with hepatocytes. Here, we employed villin-null Chinese Hamster Ovary (CHO)
Zhang Xiao Ying et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016-11-03)
This study was performed to further our understanding of the biological and genetic basis of follicular lymphoma and to identify potential novel therapy targets. We analyzed previously generated whole exome sequencing data of 23 follicular lymphoma cases and one transformed
Articoli
Information on Phosphatase Inhibitor Cocktail for researchers and students from MilliporeSigma. Phosphorylation is a reversible protein post-translational modification.