524632
Phosphatase Inhibitor Cocktail V
50X, lyophilized solid, for the inhibition of acid, alkaline, serine/threonine and protein tyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Phosphatase inhibitor cocktail
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V, 50X, Lyophilized, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V, 50X, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3