N5386
Nuclease micrococcal from Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Sinonimo/i:
Endonuclease micrococcal, MNase, Micrococcal endonuclease
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Staphylococcus aureus
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività specifica
100-300 units/mg protein
Composizione
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium acetate)
tecniche
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?