MAK120
Urease Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Urea Amidohydrolase Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
applicazioni
environmental
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)