MAK471
Urea Assay Kit III
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Urea Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- The linear detection range of the kit is 50 to 1000 µM urea in the 96-well plate assay
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Simple procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes. Room temperature assay. No 37 °C heater is needed.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)