MAK006
Urea Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Assay protocol for the colorimetric detection of urea in biological samples using the urea assay kit.
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.