MAK112
Arginase Activity Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Arginase Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 200 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; immunological diseases; gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ARG1(383) , ARG2(384)
mouse ... ARG1(11846) , ARG2(11847)
rat ... ARG2(29215) , Arg1(29221)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)