MAK532
Nitric Oxide Synthase (NOS) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cardiovascular diseases; immunological diseases; aging/geriatric diseases; cancer
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range: 0.25 - 25 U/L
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)