U1500
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
Sinonimo/i:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Canavalia ensiformis
Livello qualitativo
Tipo
Type III
Forma fisica
powder
Attività specifica
15,000-50,000 units/g solid
PM
~544620 Da
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
probiotics-and-human