666133
Urease, Canavalia ensiformis
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinonimo/i:
Urease, Canavalia ensiformis
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Canavalia ensiformis
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
>150 units/mg material (Nesslers)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
0.05 M Tris-HCl/0.001 M EDTA, pH 8.0: 5 mg/mL
Cationi in tracce
NH4+: ≤4 μmol/U (μmol/U enzyme)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1