L7771
L-(+)-Milchsäure
~90%
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropionic acid silver salt, Sarcolactic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~90%
Stringa SMILE
CC1O[Ag]OC1=O
InChI
1S/C3H5O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q-1;+2/p-1
HCSWQVIOAPZWTM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?