Documenti
91638
Sigma-Aldrich
Magnesium formate 0.1M – Glycerol 50% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 44/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Forma fisica
solution
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.14 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves