48912-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 50 mL, CMIT/MIT 3 %
Sinonimo/i:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Durata
3 yr
contiene
Alkyl Carboxylate
Composizione
CMIT/MIT, 3%
Confezionamento
pkg of 50 mL
Parametri
<45 °C operating temperature
Colore
colorless to light yellow
Matrice
Modified glycol
Intervallo di pH d’impiego
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
P. ebollizione
189 °C
Punto di fusione
-40 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.03 g/cm3
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?