L7770
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype enteritidis
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1% Protein (Lowry)
Colore
white to yellow cast
Solubilità
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3