L7261
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
purified by trichloroacetic acid extraction
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
trichloroacetic acid extraction
Impurezze
1-10% Protein (Lowry)
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3