L2906
Lomefloxacin hydrochloride
Sinonimo/i:
1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
InChI
1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H
KXEBLAPZMOQCKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?