33700
Danofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Advocin®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(O)=O)C(=O)c4cc3F)C5CC5
InChI
1S/C19H20FN3O3/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26)/t11-,12-/m0/s1
QMLVECGLEOSESV-RYUDHWBXSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)