I7256
Indole-3-carbinol
Sinonimo/i:
3-Indolemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
96-99 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
NF-κB and Inflammation