O8757
Ofloxacin
fluoroquinolone antibiotic
Sinonimo/i:
Dextrofloxacin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=C(C3=[c]4[n](cc([c]([c]4=C1)=O)C(=O)O)C(CO3)C)N2CCN(CC2)C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CSNK2A1(1457) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?