L6375
Lithium sulfate
≥98.5% (titration)
Sinonimo/i:
Dilithium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5% (titration)
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Solubilità
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
Densità
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes.
- To fabricate lithium borate glasses for energy storage applications.
- As an electrolyte in self-healing aqueous lithium-ion batteries.
- As an electrolyte additive in lead acid batteries. The addition of lithium sulfate improves the life cycle and efficiency of acid batteries.
- As an electrolyte for the production of high energy and power supercapacitors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?