I9885
Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Goat Anti-Human IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Confezionamento
pkg of 5x1 mg
pkg of 1 mg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
Colore
white to off-white
Solubilità
water: soluble, clear to hazy, colorless (after reconstitution with 1 ml of 0.135 M NaCl)
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3