G6751
α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
Sinonimo/i:
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, sn-Glycerol-3-phosphate:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit muscle
Livello qualitativo
Tipo
Type I
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
100-300 units/mg protein
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
Attività estranea
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Research area: Cell Signaling
Applicazioni
- in the reaction mixture to measure the glycerol kinase activity
- to demonstrate compartmentalized enzymatic reactions where NADH is involved
- in the reaction mixture assay for L-fuculose-1-phosphate aldolase
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions