G7886
sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥93% (GC)
Sinonimo/i:
L-α-Glycerol phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, L-α-Glycerophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93% (GC)
Forma fisica
powder
Impurezze
<9% water (Karl Fischer)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
FWIDSLORBURWJY-CFMHHUGTSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3