G6600
Glycine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Saggio
99%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3