G6880
α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinonimo/i:
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, sn-Glycerol-3-phosphate:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type X
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mg protein
Composizione
Protein, ≥75%
Attività estranea
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?