G5168
(Z)-Guggulsterone
≥89% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Saggio
≥89% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.4% E-form
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3